Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorphenol, 97%
Beskrivelse
2,3,5,6-Tetrafluorphenol anvendes som et cytochrom P450-substrat. 2,3,5,6-Tetrafluorphenol blev anvendt til fremstilling af radioioderet phenylalaninderivat, som er nyttigt i peptidsyntese, technetium-99m mærkede antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3,5,6-Tetrafluorphenol anvendes som et cytochrom P450-substrat. 2,3,5,6-Tetrafluorphenol blev anvendt til fremstilling af radioioderet phenylalaninderivat, som er nyttigt i peptidsyntese, technetium-99m mærkede antistoffer.
Opløselighed
Delvis blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrafluorophenol |
| Smeltepunkt | 28 °C til 30 °C |
| Kogepunkt | 141 °C til 143 °C |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1911548 |
| Opløselighedsinformation | Delvist blandet med vand. |
| Formel vægt | 166.07 |
| Vis mere |