Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498956
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498956 1 g 1g
11408966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17088.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 771-63-1 | Molecular Formula: C6H2F4O2 | Molecular Weight: 182.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-63-1
Molekylær formel C6H2F4O2
Molekylvægt (g/mol) 182.07
MDL nummer MFCD00002340
InChI nøgle ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
PubChem CID 69870
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1,4-diol
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Smeltepunkt 168°C to 170°C
Mængde 1 g
Formel vægt 182.08
Procent renhed 98%