Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408966 5 g 5g
11498956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17088.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-63-1
Molekylær formel C6H2F4O2
Molekylvægt (g/mol) 182.07
MDL nummer MFCD00002340
InChI nøgle ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
PubChem CID 69870
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1,4-diol
SMIL OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 182.08
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.