Få mere at vide
[2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine |
| CAS | 1868-85-5 |
| Molekylær formel | C7H3F7N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (Heptafluoro-p-tolyl)-hydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F7N2/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(16-15)4(2)10/h16H,15H2 |
| SMIL | NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.1 |
| Formel vægt | 248.0184 |