Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319651
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30319651 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30319651 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17404300
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol
CAS 79538-03-7
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H6 F4 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H6F4O/c1-3-5(9)7(11)4(2-13)8(12)6(3)10/h13H,2H2,1H3
SMIL Cc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F
IUPAC navn (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 194.126
Mængde 100 mg
Formel vægt 194.035 g/mol