Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol |
| CAS | 79538-03-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H6 F4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F4O/c1-3-5(9)7(11)4(2-13)8(12)6(3)10/h13H,2H2,1H3 |
| SMIL | Cc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| IUPAC navn | (2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylphenyl)methanol |
| Vis mere |