Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315273
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30315273 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30315273 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17404280
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid
CAS 652-32-4
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H4 F4 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methyl-, p-Toluic acid, 2,3,5,6-tetrafluoro- (7CI,8CI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzoic acid, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-toluic acid, 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid, NSC 168718
InChI formel InChI=1S/C8H4F4O2/c1-2-4(9)6(11)3(8(13)14)7(12)5(2)10/h1H3,(H,13,14)
SMIL Cc1c(F)c(F)c(C(=O)O)c(F)c1F
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 208.11
Mængde 50 mg
Formel vægt 208.015 g/mol