Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl alcohol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 83282-91-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl Alcohol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9H8F4O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)-benzenemethanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl Alcohol |
| SMIL | COCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.15 |
| Mængde | 250 mg |