Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| CAS | 92339-07-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H6 F4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-phenylenedimethanol, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F4O2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11/h13-14H,1-2H2 |
| SMIL | OCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F |
| IUPAC navn | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Vis mere |