Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312645
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30312645 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30312645 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17403500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol
CAS 92339-07-6
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H6 F4 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 2,3,5,6-tetrafluoro-, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-phenylenedimethanol, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
InChI formel InChI=1S/C8H6F4O2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)4(2-14)7(5)11/h13-14H,1-2H2
SMIL OCc1c(F)c(F)c(CO)c(F)c1F
IUPAC navn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 210.126
Mængde 100 mg
Formel vægt 210.03 g/mol