missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, TRC

Artikelnummer. 30417760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417760 5 mg
30423528 10 mg
30425460 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1219795MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1219798-55-6
Molekylær formel C7 D4 H5 N O
Molekylvægt (g/mol) 127.177
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-methoxy- (ACI), 4-Methoxybenzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-d4, 4-Methoxyaniline-2,3,5,6-D4, p-Anisidine-d4
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxyaniline
SMIL [2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-methoxyaniline
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3/i2D,3D,4D,5D
Formel vægt 127.094
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.