Få mere at vide
2,3,5,6-tetrachlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338776 1 g 1g
11348776 5 g 5g
11358776 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19458.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2402-79-1 | C5HCl4N | 216.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2402-79-1
Molekylær formel C5HCl4N
Molekylvægt (g/mol) 216.87
MDL nummer MFCD00092428
InChI nøgle FATBKZJZAHWCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5,6-tetrachloro, unii-wjr8hay65e, wjr8hay65e, 2,3,5,6-tetrachlorpyridine, tetrachloropyridine, 2,3,5,6, dsstox_cid_7467, acmc-209g7z, 2,5,6-tetrachloropyridine, dsstox_rid_78464, 2,3,5,6tetrachloropyridine
PubChem CID 16990
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorpyridin
SMIL ClC1=CC(Cl)=C(Cl)N=C1Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Smeltepunkt 89°C to 93°C
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 188°C (370°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 129639
Formel vægt 216.88
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.