Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrachlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30135267
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135267 10 mg
30007546 25 mg
30011679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29228510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-95-5
Molekylær formel C6 H2 Cl4 O
Molekylvægt (g/mol) 231.89
Synonym Phenol, 2,3,5,6-tetrachloro-, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, NSC 407823
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorophenol
SMIL Oc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
Formel vægt 229.886
Procent renhed >95%