Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrachloroaniline-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-D3 |
| CAS | 1219806-05-9 |
| Molekylær formel | C6 D3 Cl4 N |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2,3,5,6-Tetrachlorobenzene-4-d-amine-d2, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-d3, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H,11H2/i1D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c(Cl)c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetrachloro-N,N,4-trideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.9252 |
| Formel vægt | 231.9208 g/mol |
| Vis mere |