Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrachloro-p-xylene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| Formel vægt | 241.9224 |