missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| CAS | 23488-38-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | p-Xylene','2,3,5,6-tetrabromo- (6CI,8CI), 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene, 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3 |
| SMIL | Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.75 |
| Formel vægt | 417.7203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?