Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylen-d6, TRC
Artikelnummer. 30419259
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30419259 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30419259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2912672.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene-d6
CAS 1007458-87-8
Molekylær formel C8 D6 Br4
Mængde 2.5 mg
Synonym 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-di(methyl-d3)benzene, 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene-d6, 1,4-Dimethyltetrabromobenzene-d6, 2,3,5,6-Tetrabromo-1,4-dimethylbenzene-d6
InChI formel InChI=1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1c(Br)c(Br)c(c(Br)c1Br)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(trideuteriomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 427.79
Formel vægt 423.758