missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-L-gulonolactone, TRC

Artikelnummer. 30372376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372376 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4585002G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-L-gulonolactone
CAS 7306-64-1
Molekylær formel C12 H18 O6
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C12H18O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-9H,5H2,1-4H3
SMIL CC1(C)OCC(O1)C2OC(=O)C3OC(C)(C)OC23
IUPAC navn 6-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.