Få mere at vide
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alfa-D-mannofuranose, TRC
Artikelnummer. 30379962
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30379962 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30379962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD525463500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranose
CAS 14131-84-1
Molekylær formel C12 H20 O6
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8+,9+,10+/m1/s1
SMIL CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](O)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
IUPAC navn (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 260.28
Formel vægt 260.126