Få mere at vide
2,3,4-trimethylpentan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328025
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328025 5 g 5g
11338025 25 g 25g
11348025 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 11328025 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08176.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 565-75-3 | C8H18 | 114.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 565-75-3
Molekylær formel C8H18
MDL nummer MFCD00008924
InChI nøgle RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11269
IUPAC navn 2,3,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)C(C)C(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethylpentane
Smeltepunkt -110°C
Tæthed 0.718
Kogepunkt 113°C to 115°C
Flammepunkt 5°C (41°F)
Brydningsindeks 1.404
Mængde 5 g
FN nummer UN1262
Beilstein 1696869
Synonym pentane, 2,3,4-trimethyl, unii-woj1qvr6oa, woj1qvr6oa, 2,3,4-trimethyl-pentane, pentane,3,4-trimethyl, acmc-1ao24, pentane,2,3,4-trimethyl, 4-01-00-00446 beilstein handbook reference, 2,3,4-trimethylpentan-3-yl, 2,3,4-trimethylpentane
Molekylvægt (g/mol) 114.232
Formel vægt 114.23
Procent renhed ≥98%