Få mere at vide
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivelse
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| CAS | 71989-96-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. D (EP), Trimetazidine Imp. D (EP), (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity D, Trimetazidine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(CO)c(OC)c1OC |
| IUPAC navn | (2,3,4-trimethoxyphenyl)methanol |
| Vis mere |