Få mere at vide
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050774
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050774 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050774 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.04
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
CAS 71989-96-3
Analyt- eller komponentnavne (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride Imp. D (EP), Trimetazidine Imp. D (EP), (2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity D, Trimetazidine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
SMIL COc1ccc(CO)c(OC)c1OC
IUPAC navn (2,3,4-trimethoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 198.0892 g/mol