Få mere at vide
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronsyre, TRC
Artikelnummer. 30456404
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30456404 10 g
1 options
Artikelnummer. 30456404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79622010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
CAS 118062-05-8
Molekylær formel C9H13BO5
Mængde 10 g
Synonym (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
SMIL OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O
IUPAC navn (2,3,4-trimethoxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 212.01
Formel vægt 212.09