Få mere at vide
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 118062-05-8 |
| Molekylær formel | C9H13BO5 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3 |
| SMIL | OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O |
| IUPAC navn | (2,3,4-trimethoxyphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.01 |
| Formel vægt | 212.09 |