Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11319825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319825 1 g 1g
11329825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19838.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 118062-05-8 | C9H13BO5 | 212,008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118062-05-8
Molekylær formel C9H13BO5
Molekylvægt (g/mol) 212.008
MDL nummer MFCD01318183
InChI nøgle LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl boranediol, 2,3,4-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl, pubchem11893, acmc-2099vt, trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenylboronsaure, ablock ab-12-9176
PubChem CID 2773582
IUPAC navn (2,3,4-trimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C(=C(C=C1)OC)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 74°C to 79°C
Mængde 1 g
Beilstein 4185924
Formel vægt 212.01
Procent renhed 98%