Få mere at vide
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 2103-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP), Trimetazidine Imp. C (EP), 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity C, Trimetazidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 2,3,4-trimethoxybenzaldehyde |
| Vis mere |