missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2’,3’,4’,5’,6’-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 2708278-23-1 |
| Molekylær formel | C13 D5 H5 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, (Phenyl-d5)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)c(O)c2O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.2469 |
| Formel vægt | 235.0893 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?