Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 2708278-23-1 |
| Molekylær formel | C13 D5 H5 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2,3,4-Trihydroxybenzophenone-2',3',4',5',6'-d5, (Phenyl-d5)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)c2ccc(O)c(O)c2O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.2469 |
| Formel vægt | 235.0893 g/mol |
| Vis mere |