Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trihydroxybenzoic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 170.0215 |