Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2144-08-3 |
| Molekylær formel | C7H6O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H |
| SMIL | Oc1ccc(C=O)c(O)c1O |
| IUPAC navn | 2,3,4-trihydroxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.12 |
| Formel vægt | 154.0266 |