Få mere at vide
2,3,4-Trihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30449572
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449572 1 g
1 options
Artikelnummer. 30449572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7949051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 1 g
Synonym 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC navn 1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423