missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trifluorobenzoyl Chloride |
| CAS | 157373-08-5 |
| Molekylær formel | C7H2ClF3O |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)3-1-2-4(9)6(11)5(3)10/h1-2H |
| SMIL | Fc1ccc(C(=O)Cl)c(F)c1F |
| IUPAC navn | 2,3,4-trifluorobenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.54 |
| Formel vægt | 193.9746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?