Få mere at vide
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388866 5 g 5g
11378866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19508.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-08-7
Molekylær formel C6H2ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 230.59
MDL nummer MFCD00102573
InChI nøgle XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMIL FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.64
Kogepunkt 234°C to 236°C
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.5025
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 2,3,4-trifluorbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 230.59
Procent renhed 97%