Få mere at vide
2,3,4-trifluorbenzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243522
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10243522 1 g 1g
10732513 10 g 10g
11356965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10243522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00605DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-08-7
Molekylær formel C6H2ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 230.59
MDL nummer MFCD00102573
InChI nøgle XFTDZYFHXRZLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,3,4-trifluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trifluoro-9ci, acmc-20aoih, pubchem5177, 2,3,4-trifluorobenz, buttpark 44\07-12
PubChem CID 2776977
SMIL FC1=CC=C(C(F)=C1F)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Tæthed 1.6400g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel F3C6H2SO2Cl
Mængde 1 g
IUPAC navn 2,3,4-trifluorbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 230.59
Procent renhed 97%