missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4-Trifluoro-Alpha-[[[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]methylene]-Beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trifluoro-alpha-((((1S)-2-hydroxy-1-methylethyl)amino)methylene)-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 601490-35-1 |
| Molekylær formel | C15H16F3NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16F3NO4/c1-3-23-15(22)10(6-19-8(2)7-20)14(21)9-4-5-11(16)13(18)12(9)17/h4-6,8,19-20H,3,7H2,1-2H3/b10-6-/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C/N[C@@H](C)CO)\C(=O)c1ccc(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | ethyl (Z)-3-[[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]amino]-2-(2,3,4-trifluorobenzoyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.29 |
| Formel vægt | 331.1031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?