Få mere at vide
2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 38233-47-5 |
| Molekylær formel | C8H5F3O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c1-14-4-2-3(8(12)13)5(9)7(11)6(4)10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1cc(C(=O)O)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | 2,3,4-trifluoro-5-methoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vægt | 206.0191 |