missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4-Trichlorotoluene, TRC

Artikelnummer. 17983065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983065 500 mg
17903575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17983065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774435500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7359-72-0
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
Synonym 1,2,3-Trichloro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,4-trichloro- (7CI, 8CI), 2,3,4-Trichlorotoluene, 2,3,4-Trichlorotoluene;
IUPAC navn 1,2,3-trichloro-4-methylbenzene
SMIL Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trichlorotoluene
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
Formel vægt 193.9457
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.