missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4-Trichlorophenylboronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30452544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452544 50 mg
30450815 500 mg
30449679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89624550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 352530-21-3
Molekylær formel C6H4BCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.26
IUPAC navn (2,3,4-trichlorophenyl)boronic acid
SMIL OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trichlorophenylboronic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Formel vægt 223.937
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.