Få mere at vide
2,3,4-Trichloronitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 17700-09-3 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloronitrobenzene, NSC 91490 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3-trichloro-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vægt | 224.9151 |