Få mere at vide
2,3,4-Trichlorbenzensulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11432568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432568 5 g 5g
11422568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15865.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34732-09-7
Molekylær formel C6H2Cl4O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.94
MDL nummer MFCD00024871
InChI nøgle JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 36904
IUPAC navn 2,3,4-trichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2649436
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 279.96
Procent renhed 97%