Få mere at vide
2,3',4'-Trichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30339492
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339492 50 mg
30345101 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30339492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58590350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3',4'-Trichloroacetophenone
CAS 42981-08-8
Molekylær formel C8H5OCl3
Mængde 50 mg
Synonym 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMIL ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-chlor-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 223.48
Formel vægt 221.9406