Få mere at vide
2,3',4'-Trichloracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3',4'-Trichloroacetophenone |
| CAS | 42981-08-8 |
| Molekylær formel | C8H5OCl3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’ |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2 |
| SMIL | ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chlor-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.48 |
| Formel vægt | 221.9406 |