missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4-Tribromophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Tribromophenol |
| CAS | 138507-65-0 |
| Molekylær formel | C6H3Br3O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Phenol','2,3,4-tribromo-, 2,3,4-Tribromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1ccc(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC navn | 2,3,4-tribromophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.8 |
| Formel vægt | 327.7734 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?