Få mere at vide
2,3,4-Tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Trichloroacetimidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Trichl |
| CAS | 169557-99-7 |
| Molekylær formel | C30 H24 Cl3 N O10 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester, Trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24Cl3NO10/c1-39-27(38)22-20(40-24(35)17-11-5-2-6-12-17)21(41-25(36)18-13-7-3-8-14-18)23(28(43-22)44-29(34)30(31,32)33)42-26(37)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-23,28,34H,1H3/t20-,21-,22-,23+,28+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 664.87 |
| Formel vægt | 663.0466 |