missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,4-Tri-O-benzoyl-5-hydroxy-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30450151
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450151 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767991200MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Tri-O-benzoyl-5-hydroxy-a-D-glucuronic Acid Methyl Est
CAS 50767-71-0
Molekylær formel C28 H24 O10
Mængde 200 mg
InChI formel InChI=1S/C28H24O10/c1-34-27(32)22-20(35-24(29)17-11-5-2-6-12-17)21(36-25(30)18-13-7-3-8-14-18)23(28(33)38-22)37-26(31)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-23,28,33H,1H3/t20-,21-,22-,23+,28-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-hydroxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 520.48
Formel vægt 520.1369
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.