missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,4-Tri-O-acetyl-D-xylopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Tri-O-acetyl-D-xylopyranose |
| CAS | 55018-54-7 |
| Molekylær formel | C11 H16 O8 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O8/c1-5(12)17-8-4-16-11(15)10(19-7(3)14)9(8)18-6(2)13/h8-11,15H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1COC(O)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3R,4S,5R)-4,5-diacetyloxy-6-hydroxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.24 |
| Formel vægt | 276.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?