Få mere at vide
2,3,4-Tri-O-acetyl-Alpha-D-glucuronsyre Methylester O-4-[[4-(Phenylmethoxy)phenyl]methyl]-phenol, TRC
Artikelnummer. 30457023
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457023 50 mg
30452276 100 mg
30454420 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76521050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Analyt- eller komponentnavne 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C33H34O11
Synonym (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(4-(Benzyloxy)benzyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI formel InChI=1S/C33H34O11/c1-20(34)40-28-29(41-21(2)35)31(42-22(3)36)33(44-30(28)32(37)38-4)43-27-16-12-24(13-17-27)18-23-10-14-26(15-11-23)39-19-25-8-6-5-7-9-25/h5-17,28-31,33H,18-19H2,1-4H3/t28-,29-,30-,31+,33+/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(OC)[C@H]1O[C@@H](OC(C=C2)=CC=C2CC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 606.62
Mængde 50 mg
Formel vægt 606.21