Få mere at vide
2,3,4-Tri-O-acetyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester Trichloroacetimidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic acid methyl ester trichloroacetimidate |
| CAS | 92420-89-8 |
| Molekylær formel | C15 H18 Cl3 N O10 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3,4-Tri-O-Acetyl-α-D-Glucuronide Methyl Ester Trichloroacetimidate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl3NO10/c1-5(20)25-8-9(26-6(2)21)11(27-7(3)22)13(28-10(8)12(23)24-4)29-14(19)15(16,17)18/h8-11,13,19H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.66 |
| Formel vægt | 476.9996 |