Få mere at vide
2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050750
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050750 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050750 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0421.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
CAS 62337-66-0
Analyt- eller komponentnavne 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Trazodone Hydrochloride Imp. B (BP), Trazodone Hydrochloride Impurity B, Trazodone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H23N5O/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2
SMIL O=C1N(CCCN2CCN(CC2)c3ccccc3)N=C4C=CC=CN14
IUPAC navn 2-[3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 337.42
Mængde 50 mg
Formel vægt 337.1903 g/mol