Få mere at vide
2-[3,4-(Methylendioxy)phenyl]ethylamin, 95%
Artikelnummer. 15472759
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472759 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15472759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66445.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1484-85-1 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-85-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00060509
InChI nøgle RRIRDPSOCUCGBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperonylamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine, methylenedioxyphenethylamine, 1,3-benzodioxole-5-ethanamine, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanamine, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanamine, methylenedioxyphenylethylamine, benzo-1,3-dioxole-5-ethylamine, 3,4-methylenedioxyphenyl ethylamine, phenethylamine, 3,4-methylenedioxy
PubChem CID 73874
IUPAC navn 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanamin
SMIL C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine
Farve Farveløs til gul
Mængde 5 g
Beilstein 383838
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 165.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske