Få mere at vide
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methyl-d3-ethylamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| CAS | 152561-88-1 |
| Molekylær formel | C11 2H3 H14 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H17NO2/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3/h4-5,8,12 H,6-7H2,1-3H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.277 |
| Formel vægt | 198.145 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |