Få mere at vide
α,α'-[[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5'-((2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl)imino)bis(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)-pentanenitrile) |
| CAS | 141991-89-1 |
| Molekylær formel | C42 H57 N3 O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, α,α'-[[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, α,α'-[[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]di-3,1-propanediyl]bis[3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile], 5,5'-[[2-(3,4-D |
| InChI formel | InChI=1S/C42H57N3O6/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCN(CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)CCCC(C#N)(C(C)C)c3ccc(OC)c(OC)c3)cc1OC |
| IUPAC navn | 5-[[4-cyano-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methylhexyl]-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propan-2-ylpentanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 699.918 |
| Formel vægt | 699.425 |