Få mere at vide
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-1,1-D2 |
| CAS | 37699-47-1 |
| Molekylær formel | C10 D2 H13 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzeneethan-α,α-d2-amine, 3,4-dimethoxy- (9 CI), α,α-Dideuterio-3,4-dimethoxyphenylethylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine, 3,4-Di-O-methyldopamine-d2, 3,4-Dimethoxy-β-phenylethylamine-α,α-d2, Homoveratrylamine-d2, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7 H,5-6,11H2,1-2H3/i6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.2439 |
| Formel vægt | 183.1228 g/mol |
| Vis mere |